Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Code produit. 16564522 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu clair
Bleu foncé
Marron
Noir
Orange
Transparent
Vert clair
Vert foncé
Violet
White
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16564522
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
The Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind, when removed. Processed in a controlled environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction and cleanroom support.
  • Conformable vinyl tape with rubber adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Does not leave adhesive residue when removed
  • Ideal for color coding, floor marking and general use in the cleanroom
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on a plastic core and sleeve bagged
  • All rolls are 36 yd. long (33 m)
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Type d’adhésif Rubber
Revêtement Vinyl
Couleur White
Finition Matte
Format Roll
Matériau Vinyl
Type de produit Cleanroom Tape
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) For Light Industrial Use, Clean Construction and Cleanroom Support
Plage de températures (impériale) 60°F to 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C to 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.)
Longueur (impériale) 36 yd.
Largeur (impériale) 0.75 in.
Largeur (métrique) 19.05 mm