Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks Code produit.: 17783799
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Code produit. 17783799 Tous les produits Purus Produits
Non, M
Click to view available options
Jetable:
Non
Dimensions:
S
M
L
XL
Code produit. 17783799
Marque: Purus™ CRSLM
Expédition estimée: 02-05-2025
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
  • Disponibles en modèles jetables et lavables
  • 100 % polyester
  • Compatibles avec les salles blanches
  • Confortables pour une utilisation intensive
  • Sans génération de particules
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) À utiliser dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique, pour les matériaux semi-conducteurs, les salles blanches et à l’hôpital
Matériau Polyester
Dimensions M
Jetable Non
Stérilité Non stérile
Quantité d’emballage 1 paire par sachet / 200 sachets par boîte
Type de produit Launderable Cleanroom Socks
Cleanroom Class Class 10-1000 (ISO 4-6)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks >