Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Jetable:
Non
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
200 paires
Description
- Disponibles en modèles jetables et lavables
- 100 % polyester
- Compatibles avec les salles blanches
- Confortables pour une utilisation intensive
- Sans génération de particules
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | À utiliser dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique, pour les matériaux semi-conducteurs, les salles blanches et à l’hôpital |
| Matériau | Polyester |
| Dimensions | L |
| Jetable | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité d’emballage | 1 paire par sachet / 200 sachets par boîte |
| Type de produit | Launderable Cleanroom Socks |
| Cleanroom Class | Class 10-1000 (ISO 4-6) |
| Type d’emballage | 200 Pair/Cs |