Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Natural Kynar™
Code produit. 30054283 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,0938 à 0,0625 po
0,125 à 0,0625 po
0,125 à 0,0938 po
0,156 à 0,0938 po
0,156 à 0,125 po
0,188 to 0,156 po
0,188 à 0,0625 po
0,188 à 0,125 po
0,188 à 0,313 po
0,25 à 0,0625 po
0,25 à 0,0938 po
0,25 à 0,125 po
0,25 à 0,156 po
0,25 à 0,188 po
0,313 à 0,156 po
0,313 à 0,25 po
0,375 à 0,125 po
0,375 à 0,25 po
0,5 à 0,25 po
0,5 à 0,313 po
0,5 à 0,375 po
0,625 à 0,25 po
0,625 à 0,313 po
0,625 à 0,375 po
0,625 à 0,5 po
0,75 à 0,375 po
0,75 à 0,5 po
1 à 0,5 po
1 à 0,625 po
1 à 0,75 po
3,313 à 0,188 po
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 30054283
Marque: Cole-Parmer 5010922
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Spécification
Certifications/Conformité USP;Non-DEHP;Non-Phthalate
Température min. de fonctionnement (métrique) -35°C
Quantité d’emballage 10/Pk.
Taille de la tubulure 0,5 à 0,313 po
Port de sortie Hose Barb Reducer
Méthode de stérilisation E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 135°C
Forme Structuré
Couleur Naturel