Learn More
Brady™ Marqueurs de borniers CleanLift™ (B-498)
Pour les imprimantes BMP71. Les marqueurs de borniers Brady (B-498) sont en tissu vinyle repositionnable.
Marque: Brady™ 104296
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Especificaciones
Certifiées UL | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Marqueurs de borniers (B-498) | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
0,0073 in | |
300 ft | |
0,375 in |
Séries de rubans recommandées : R6200 ; R4300 ; R6000 | |
Blanc | |
Tissu en vinyle (B-498) | |
Étiquettes à code-barres ; Marquage de câbles et fils ; Identification de cartes de circuit – partie supérieure perforée ; Identification de composants et d’équipements ; Identification générale et industrielle ; Marqueurs de borniers | |
1 | |
-40°C à +80°C | |
0,185 mm | |
91,4 m | |
9,5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido