Learn More
Brady™ Marqueurs de borniers CleanLift™ (B-498)
Pour les imprimantes BMP71. Les marqueurs de borniers Brady (B-498) sont en tissu vinyle repositionnable.
Marque:  Brady™ 104292
Code produit. 11519463
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Certifiées UL
Caoutchouc, Repositionnable
Semi-brillant
Marqueurs de borniers (B-498)
Imprimante BMP™ 71
0,0073 in
91,4 m
8,1 mm
Séries de rubans recommandées : R6200 ; R4300 ; R6000
Blanc
Tissu en vinyle (B-498)
Étiquettes à code-barres ; Marquage de câbles et fils ; Identification de cartes de circuit – partie supérieure perforée ; Identification de composants et d’équipements ; Identification générale et industrielle ; Marqueurs de borniers
1 de chaque
300 ft
0,318 in