Learn More
Branson Ultrasonics™ Réactif de nettoyage, résistance industrielle
Nettoyant alcalin biodégradable, sans phosphate et sans caustique formulé pour une utilisation industrielle intensive. Le réactif de nettoyage à usage général Branson Ultrasonics™ est idéal pour une utilisation avec des graisses, des huiles et des particules plus lourdes.
Marque:  Branson Ultrasonics™ 000-020-304
Code produit. 12150940
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Idéal pour l’élimination d’une large gamme de sols, notamment :
    • Graisses, huiles et particules plus lourdes
    • Lubrifiants d’extraction
    • Dépôts de carbone léger
  • Les applications sont les suivantes :
    • Élimination des sols plus lourds de l’automobile, de l’avion et de composants mécaniques similaires
    • Nettoyage avant les opérations de finition secondaire (y compris peinture, placage et revêtements électrostatiques)
  • N
    Spécification
    Spécification
    Réactif de nettoyage
    13
    Pour l’industrie
    1 l