Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour plastique
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers plastiques.
Marque: Sampling Systems™ 8644PP-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tests disponibles pour PEHD, nylon, PP, PTFE et PVC
- Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Coupon de nettoyage | |
50 x 50 mm | |
Test et validation du régime de nettoyage | |
Polypropylène |