Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour plastique
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers plastiques.
Marque:  Sampling Systems™ 8644PP-100
Code produit. 15839551
  • 30.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tests disponibles pour PEHD, nylon, PP, PTFE et PVC
  • Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Spécification
Coupon de nettoyage
100 x 100 mm
Test et validation du régime de nettoyage
Polypropylène