Learn More
Buerkle™ Brosse de nettoyage pour tubes
La brosse de nettoyage pour tubes est idéale pour le nettoyage échantillonneurs de zones.
Marque: Buerkle™ 5304-5100
61.85 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PVC et acier inox
- Disponible en plusieurs longueurs
Spécification
Brosse nettoyante | |
Utilisé pour le nettoyage | |
100 cm |
50 mm | |
Échantillonneur de zone | |
PVC, acier inoxydable |