Learn More
PURUS™ Papier pour salle blanche CleanImage Premier
Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
210 x 297 mm
8,3 x 11,7 po
Format de page:
Sans trou
Poids (métrique):
105 gsm
80 gsm
Conditionnement:
10 pièces
2500 pièces
Description
- Technologie de reliure exclusive
- Convient pour une utilisation en salle blanche ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
- Produit en ISO 4 (salle blanche classe 10)
- Recyclables Excellente qualité d’impression et adhérence thermique au toner
Compliance
Convient pour une utilisation dans ISO 4 à 6 (classe 10 à classe 1 000)
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyéthylène |
| Réglé | Non |
| Width (English) Page | 11.7 in. |
| Longueur (impériale) de page | 8.3 in. |
| Couleur | Bleu |
| Couleur de couvercle | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 210 x 297 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Pour les salles blanches de classe 10 à 1000, l’écriture, l’impression et la photocopie dans des environnements propres |
| Format de page | Sans trou |
| Afficher plus |