Learn More
Liofilchem™ Clean Test
Rapid test for the hygiene control of work surfaces
Marque: Liofilchem™ 86001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Clean Test HACCP• Test de contamination des surfaces
• Réponse en 10 min. sans instrumentation
• Permet d'évaluer l'état de propreté d'une surface par dosage colorimétrique semi-quantitatif des protéines
• Très simple d'utilisation:
• Humidifier l'écouvillon, frotter une surface de 100cm2, introduire l'écouvillon dans le tube de réactif prêt à l'emploi
• L'intensité de la réaction colorée développée après 10 minutes indique le niveau de contamination
• Trousse Clean Test pour 50 essais
• Le lot
Spécification
Résidus de protéines, graisse et sucre | |
Clean Test | |
Pour le contrôle d’hygiène des surfaces de travail |
Italy | |
Non stérile |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.