Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol double face Clean & Shine
Ce disque de nettoyage 2 en 1 à usage quotidien pour épurateurs à vitesse réduite augmente progressivement la brillance grâce à une utilisation répétée
162.00€ - 448.00€
Spécification
Type de produit | Tampons de nettoyage |
---|---|
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Nettoyage et polissage |
À utiliser avec (équipement) | Épurateurs à basse vitesse |
Modèle | 2-en-1 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17168760
|
Scotch-Brite™
7100147921 |
305 mm |
162.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17178760
|
Scotch-Brite™
7100148006 |
610 mm | N/A | |||||||
Description
- Nettoie et brille en une étape
- À utiliser avec un épurateur à basse vitesse
- Économise les coûts et la main-d’œuvre en réduisant ou en éliminant le besoin de lisser
- Élimine les marques noires 3 fois plus rapidement que les disques de nettoyage traditionnels
- Le disque double face dure plus longtemps que les disques de nettoyage traditionnels
- Efficace sur la plupart des sols durs revêtus et non revêtus, y compris le VCT, le vinyle, le caoutchouc, le marbre, la pierre, le terrazzo, le granit et le béton avec seulement de l’eau ou un nettoyant neutre
Spécification
Tampons de nettoyage | |
Nettoyage et polissage | |
2-en-1 |
Marron | |
Épurateurs à basse vitesse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Scotch-Brite™ Disques de sol double face Clean & Shine