Learn More
Purus International Tapis pour salles blanches
Coated with a particle grabbing adhesive and constructed of layers of LDPE film. Purus International Clean Room Matting is produced in an ISO 9000 factory. A consistent coat weight of adhesive yields a higher performance without excessive tack issues.
295.85€
Spécification
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 36 x 45 in. (91.4 x 114.3 cm)
Matériau LDPE
Quantité 8/Cs.
Revêtement de surface Acrylic
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions (L x l) Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15331992
Afficher les documents
Purus International
PM 3645 38 B-HT
36 x 45 in. (91.4 x 114.3 cm) Bleu 8/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Completely integrated manufacturing process with film extrusion, coating, laminating, and converting ensures consistent quality
  • Consistent coat weight of adhesive yields higher performing mat without excessive tack issues
  • Correct softness enables dirt to embed into the adhesive with just enough thickness to accept and contain particles
  • Mats are fully coated with particle grabbing adhesive
  • Constructed of 1.4mil LDPE
  • Available in 30 or 60 layer versions
  • Low profile numbered tab indicates the number of remaining layers and ensures one-layer-at-a-time removal
  • Acrylic adhesive
  • Heat resistance up to 70°C for 48 hours
  • Products in ISO 9000 facilities
Spécification
Spécification
Bleu
LDPE
Acrylic
35 μm
36 x 45 in. (91.4 x 114.3 cm)
8/Cs.
1.4 mil