Learn More
Abeba™ Chaussures pour 3620 salles blanches
Chaussures spéciales antistatiques pour salle blanche.
Marque: Abeba™ 3620/39
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Microfibre
- Blanc
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Surchaussure fixe en textile pour salles blanches
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
Microfibre | |
3620 |
Blanc | |
39 |