Learn More
Abeba™ Chaussures pour 3620 salles blanches
Chaussures spéciales antistatiques pour salle blanche.
Marque:  Abeba™ 3620/47
Code produit. 15620388
  • 105.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Microfibre
  • Blanc
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Surchaussure fixe en textile pour salles blanches
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Microfibre
3620
Blanc
47