Learn More
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print
Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions:
A4
A5
A6
Réglé:
Grille
Oui
Quantité:
10/Carton
20/Carton
40/Carton
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
Description
Pour écrire dans les environnements de salles blanches
- Traité et conditionné en salle blanche
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
- Technologie de reliure exclusive sans remplisseurs organiques
- Recyclables
- Ligné
- Sans amide ni silicone
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyéthylène |
| Réglé | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Matériau du couvercle | Poly |
| Dimensions (L x l) | 297 x 210 mm |
| Largeur (métrique) | 210 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conviennent pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000) |
| À utiliser avec (application) | Pour écrire dans les environnements de salles blanches |
| Type de produit | Cahier pour salle blanche |
| Afficher plus |