Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de détection IP Clean-Blot™ (HRP)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les réactifs de détection Clean-Blot IP Thermo Scientific™ sont des conjugués HRP et AP optimisés pour la détection par transfert Western d’anticorps primaires après immunoprécipitation sans interférence avec les fragments d’anticorps IP dénaturés.
Points clés :
Universel – Liaison et détection de la plupart des espèces, des sous-classes d’IgG et des isotypes d’anticorps primaires couramment utilisés pour le transfert Western
Compatible – Efficace avec les dosages IP effectués à l’aide de billes d’agarose revêtues de protéines A, de protéines G ou anti-IgG et de n’importe quel tampon de blocage
Économique – Élimine le coût et le travail supplémentaire associés à l’immobilisation covalente des anticorps IP comme moyen de remédier aux interférences lors des transferts Western
Flexible – Disponible en réactifs de phosphate alcalin (AP) et de peroxydase de raifort (HRP) pour la détection avec des substrats chimiluminescents, fluorescents ou colorimétriques
Facile à utiliser – Inutile de modifier le protocole de transfert Western ; il suffit de remplacer le conjugué HRP secondaire classique par le réactif de détection IP Clean-Blot
Détection sans obstruction – Résultats de transfert Western clairs pour des essais d’immunoprécipitation sans interférence significative à partir de bandes d’IgG dénaturées
Spécification
Spécification
| Description | Réactif de détection IP Clean-Blot (HRP) |
| Type de produit | Réactif de détection pour immunoprécipitation (HRP) |
| Méthode de détection | Chimiluminescence, Fluorescent, Colorimétrique |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 2,5 mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité | Toutes les espèces |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C. |