Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Clay S3
Si vous préférez porter des chaussures décontractées mais que vous avez besoin de chaussures plus sûres pour le travail, ne cherchez pas plus loin ! Le modèle Clay est celui qu’il vous faut.
Marque:  Emma Safety Footwear MM98054948
Code produit. 17552636
  • 133.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • Sans métal
  • Chaussures de sécurité Streetborn. Si vous préférez porter des chaussures décontractées mais que vous avez besoin de chaussures plus sûres pour le travail, ne cherchez pas plus loin ! Le modèle Clay est celui qu’il vous faut. Chaussures de sécurité sans métal et sans compromis qui ressemblent à des chaussures de sports classiques.
  • Elles tirent leur nom de leur talon de support renforcé.
  • Ce talon et la semelle renforcée anti-chocs de la chaussure protègent les chevilles, les tibias et les articulations des facteurs de stress et des blessures.
  • L’histoire des lacets DenimX. Fabriqués à partir de jeans recyclés pour nos chaussures de sécurité rondes.
  • Industries :
    • Logistique et transport
    • Électronique
    • Construction et technologie
    • Fabrication
    • Nature et environnement
Spécification
Spécification
ISO 20345:2011
Noir
Traitement antibactérien Hydro-Tec
48
Faible
Lacets
Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement
Nubuck, Nubuck huilé
Largeur standard
Chaussure de sécurité
Documents
Brochures
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures Clay S3 > Chaussures de sécurité ; Taille : 48