Learn More
Fisherbrand™ Autoclave médiane classique
Code produit. p-200104881 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Prise UE et R.-U.
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30242849
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave défini sur 121° C.
Autoclave de 12 L Fiche et participant à 121° C.
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité (impériale) 2,64 gal.
Capacité (métrique) 12 L
Profondeur (métrique) de la chambre 270 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 8,4 in
Profondeur (impériale) de la chambre 10,8 in
Diamètre (métrique) de la chambre 210 mm
Longueur (impériale) 9,52 in
Longueur (métrique) 268 mm
Modèle Prise UE et R.-U.
Type de produit Autoclave
Température (impériale) 249,8° F
max. (métrique) 121°C
Fréquence 50 Hz
Programmabilité Sexe
Tension 230 V