missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ CLASSIC-FLEX™ Assortment Boxes
These assortment boxes are manufactured of extra dimensionally stable transparent polystyrene for individual fitting with insert boxes.
Marque: Huenersdorf™ 613300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couvercle et fond transparents pour un affichage optimal du contenu
- Avec charnières et fermetures stables
- Idéales pour les applications de conditionnement
- Adaptées au contact alimentaire et résistantes aux températures de −20° à +70°C
- Sans compartimentage pour un assemblage individuel des boîtes encastrables
Spécification
Transparent | |
Stockage | |
De -20° à +70°C |
Rectangle | |
Boîtes encastrables | |
225 x 335 x 73 mm |