Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse élastique classique avec col et poche
Click to view available options
Dimensions:
2XS
XXXS
Description
- En polypropylène respirant
- Avec col et manchettes élastiques
- Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlées
Spécification
Spécification
Dimensions | XXXS |
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001 |
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | 1 |
Type de produit | General Purpose Gown |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons-pression |
Jetable | Oui |
Poids (métrique) | 40 gsm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Blouse élastique classique avec col et poche >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu