Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
Marque: Zwiebel™ PBI56820
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Poids individuel en coffret polypropylène• Certificat d'étalonnage COFRAC
• Les poids certifiés sont
• Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
• Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
• Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
• Dotation standard
• 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
• 5kg et 10kg: valise polypropylène
• Coffrets bois optionnels
• Poids M1 certifié
Spécification
2000 g | |
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |