Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M₂.
Marque: Zwiebel™ PBI23121
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
± 3 mg | |
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |