Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M₂.
Marque:  Zwiebel™ PBI23100
Code produit. 11770743
  • 1160.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poids de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
  • Spécification
    Spécification
    ± 50000 mg
    Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire