Learn More
Fisherbrand™ essai de laboratoire jetable en polypropylène de classe I, emballage individuel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Taille (métrique) de la poitrine:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Longueur (métrique) du manchon:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Longueur (métrique):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Ces blouses de laboratoire unisexes en polypropylène avec fente au dos sont dotées de 5 fermetures à boutons-pression et de poignets élastiqués, sans poches pour les mains. Ils offrent sécurité et confort dans l’environnement de laboratoire.
- Polypropylène filé-lié blanc
- Poignets élastiqués
- Poids du tissu : 40 g/m2
- Col standard, pas de poches pour les mains
- Fente au dos
- Col simple
- Cinq boutons-pression pour une fermeture sécurisée
- Unisexe
Spécification
Spécification
| Dimensions | 3XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Nbre de poches | Aucun |
| Type de collier | Col simple |
| Type de couture | Quatre coutures cousues au fil |
| Afficher plus |