Learn More
Fisherbrand™ Blouse de laboratoire jetable en polypropylène de classe I
81.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Taille (métrique) de la poitrine:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Longueur (métrique) du manchon:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Longueur (métrique):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Description
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without hand pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
- White spunbond polypropylene
- Elasticated cuffs
- Fabric weight: 40 g/m2
- Standard collar, no hand pockets
- Back slit
- Single collar
- Five snap fasteners for a secure closure
- Unisex
Spécification
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Oui |
Nbre de poches | Aucun |
Type de collier | Col simple |
Type de couture | Quatre coutures cousues au fil |