Learn More
Fisherbrand™ essai de laboratoire jetable en polypropylène de classe I, emballage individuel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Taille (métrique) de la poitrine:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Longueur (métrique) du manchon:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Longueur (métrique):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Tamaño de la unidad:
100 pièces
Descripción
Ces blouses de laboratoire en polypropylène unisexe avec fente arrière ont 5 attaches à pression et des poignets élastiques, sans poches. Elles offrent sécurité et confort dans l’environnement de laboratoire.
- Polypropylène non tissé blanc
- Poignets élastiques
- Poids du tissu : 40 g/m 2
- Col standard, sans poches
- Fente arrière
- Col simple
- Cinq attaches à pression pour une fermeture sécurisée
- Unisexe
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Nbre de poches | Aucun |
| Type de collier | Col simple |
| Type de couture | Quatre coutures cousues au fil |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido