Learn More
Zwiebel™ Poids de classe F1
Code produit. 11720623
Click to view available options
Poids:
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11720623
Marque: Zwiebel™ PBI2301W
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe II. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe F1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe F2.
  • Poids de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Poids 200 mg
Tolérance ±0,06 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision