Learn More
Zwiebel™ Boîtes de pesée de classe F1
Code produit. 12051633
Click to view available options
Poids:
50 mg
200 mg
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Tolérance:
±0,04 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,12 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±1,00 mg
±5,00 mg
± 10 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12051633
Marque: Zwiebel™ PBI23075
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe II. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe F1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe F2.
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Poids 2 g
Tolérance ±0,12 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision