Learn More
Zwiebel™ Boîtes de pesée de classe F1
Click to view available options
Poids:
50 mg
200 mg
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Tolérance:
±0,04 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,12 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±1,00 mg
±5,00 mg
± 10 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Poids | 1000 g |
| Tolérance | ±5,00 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |