Learn More
Zwiebel™ Poids de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Click to view available options
Poids:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolérance:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,012 mg
±0,016 mg
±0,01 mg
±0,025 mg
±0,02 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Livrés avec un certificat d’étalonnage COFRAC garantissant la traçabilité
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Poids | 50 mg |
| Tolérance | ±0,012 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |