Learn More
Zwiebel™ Poids de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Code produit. 11780633
Click to view available options
Poids:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolérance:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,012 mg
±0,016 mg
±0,01 mg
±0,025 mg
±0,02 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11780633
Marque: Zwiebel™ PBI2302P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnez des poids des classes de précision inférieures.Les poids d’étalonnage Leaf en acier inox individuels Zwiebel™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
  • Poids d’étalonnage de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage COFRAC garantissant la traçabilité
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Poids 20 mg
Tolérance ±0,01 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale