Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Code produit. 11795183
Click to view available options
Poids:
1 à 100 g
100 g
10 g
1 g
200 g
20 g
2 g
50 g
5 g
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11795183
Marque: Zwiebel™ PBI23876
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent les poids des classes de précision inférieures et sont utilisés avec les instruments de pesée de classe I. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de classe E2 sont destinées à être utilisées avec des poids de classe F1.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Poids 20 g
Tolérance ±0,08 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale