Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Click to view available options
Poids:
1 à 100 g
100 g
10 g
1 g
200 g
20 g
2 g
50 g
5 g
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Poids | 5 g |
| Tolérance | ±0,05 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |