Learn More
Zwiebel™ Boîte de pesée de classe E2
Code produit. 11790663
Click to view available options
Poids:
2 mg
10 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
Tolérance:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,025 mg
±0,03 mg
±0,04 mg
±0,05 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,1 mg
±0,3 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11790663
Marque: Zwiebel™ PBI23060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Poids individuel en coffret polypropylène
  • Les poids certifiés sont
  • Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
  • Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
  • Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
  • Dotation standard
  • 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
  • 5kg et 10kg: valise polypropylène
  • Coffrets bois optionnels
  • Poids classe E2
Spécification
Poids 1 g
Tolérance ±0,03 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale