Learn More
Zwiebel™ Boîte de pesée de classe E2
Code produit. 11780623
Click to view available options
Poids:
2 mg
10 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
Tolérance:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,025 mg
±0,03 mg
±0,04 mg
±0,05 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,1 mg
±0,3 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11780623
Marque: Zwiebel™ PBI2302B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Micro-poids individuel en coffret
Spécification
Poids 10 mg
Tolérance ±0,008 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale