Learn More
Zwiebel™ Boîte de pesée de classe E2
Click to view available options
Poids:
2 mg
10 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
Tolérance:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,025 mg
±0,03 mg
±0,04 mg
±0,05 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,1 mg
±0,3 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Micro-poids individuel en coffret
- Classe M1: lamelles en aluminium
- Classe F1: fils acier inox non magnétique
- Classe E2: fils acier inox magnétique
- Poids non certifiés
Spécification
Spécification
| Poids | 2 mg |
| Tolérance | ±0,006 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |