Learn More
Zwiebel™ Boîte de pesée de classe E2
Code produit. 11730633
Click to view available options
Poids:
2 mg
10 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
Tolérance:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,025 mg
±0,03 mg
±0,04 mg
±0,05 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,1 mg
±0,3 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11730633
Marque: Zwiebel™ PBI2302H
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Micro-poids individuel en coffret
  • Classe M1: lamelles en aluminium
  • Classe F1: fils acier inox non magnétique
  • Classe E2: fils acier inox magnétique
  • Poids non certifiés
Spécification
Poids 500 mg
Tolérance ±0,025 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale