Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène translucide avec graduations bleues
Code produit. p-8005807
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Graduations:
100 ml
10 ml
200 ml
20 ml
50 ml
5 ml
Permanent
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
30 pièces
Code produit. 15805577
Marque: Kartell™ 0256400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes graduées de forme haute en PP Kartell™, autoclavables avec graduations bleues, constituent une solution sûre et économique pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Les graduations imprimées bleues ultrafines, optimisées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • La fabrication en polypropylène résiste à des températures pouvant atteindre 120°C 
  • Forme haute, base pentagonale pour une meilleure stabilité
  • Classe B.
  • Autoclavables
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance plusmn;2 ml
Certifications/Conformité ISO 6706-1981 (E)
Classe Classe B.
Balance Graduations bleues permanentes
Diamètre (métrique) 41,5 mm
Graduations 20 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 2 ml
Température max. 100deg;C
Subdivision 2 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Couleur de la balance Bleu
Hauteur (métrique) 315 mm
Type Éprouvette graduée