Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées de forme courte SAN de classe B
Utilisez ces éprouvettes pour l’industrie agro-alimentaire et les applications de mesure de volume. Les éprouvettes graduées de forme haute SAN classe B VITLAB™ possèdent une échelle en relief facile à lire et des traits circulaires aux principaux points de l’échelle. La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité.
Marque:  VITLAB™ 64391
Code produit. 10644463
  • 51.50€ / 6 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Éprouvette graduée transparente
  • Étalonnée pour son volume (In)
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
  • La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
Spécification
Spécification
Hexagonale
Classe B.
192 mm
Éprouvette graduée
51 mm
Industrie alimentaire et mesure du volume
5 ml
60deg;C
Rond
B
± 5 ml
SAN
250 ml
Échelle augmentée et marques d’anneau aux premiers points de l’échelle
plusmn; 5 ml