Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées de forme courte SAN de classe B
Utilisez ces éprouvettes pour l’industrie agro-alimentaire et les applications de mesure de volume. Les éprouvettes graduées de forme haute SAN classe B VITLAB™ possèdent une échelle en relief facile à lire et des traits circulaires aux principaux points de l’échelle. La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité.
Marque: VITLAB™ 64491
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Éprouvette graduée transparente
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
Spécification
Hexagonale | |
Classe B. | |
218 mm | |
Éprouvette graduée | |
67 mm | |
Industrie alimentaire et mesure du volume | |
10 ml | |
60deg;C |
Rond | |
B | |
±10 ml | |
SAN | |
500 ml | |
Échelle augmentée et marques d’anneau aux premiers points de l’échelle | |
plusmn; 10 ml |