Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en polypropylène de classe B
Code produit. 10557391 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10557391
Marque: BRAND™ 34864
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polypropylène hautement translucide. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène de classe B avec graduations bleues imprimées permettent une évaluation facile du volume. L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
  • En polypropylène hautement translucide.
  • La forme haute avec des graduations imprimées bleues permet une évaluation facile du volume.
  • Classe B.
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Tolérance ± 20 ml
Nb par paquet 1/boîte
Classe Classe B.
Quantité 1/boîte
Graduations 20 ml
Limite d’erreur plusmn;20 ml
Température max. 80deg;C
Subdivision 20 ml
Forme Rond
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 535 mm
Type Éprouvette graduée