Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en polypropylène de classe B
En polypropylène hautement translucide. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène de classe B avec graduations bleues imprimées permettent une évaluation facile du volume. L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Marque: BRAND™ 34848
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polypropylène hautement translucide.
- La forme haute avec des graduations imprimées bleues permet une évaluation facile du volume.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Spécification
250 ml | |
plusmn;1 ml | |
Classe B. | |
Graduations bleues | |
2 ml | |
80deg;C | |
Bleu | |
315 mm |
Polypropylène | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Pour contenir | |
5/boîte | |
Autoclavables | |
Rond | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |