Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en polypropylène de classe B
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
- En polypropylène hautement translucide.
- La forme haute avec des graduations imprimées bleues permet une évaluation facile du volume.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Tolérance | ± 5 ml |
| Nb par paquet | 5/boîte |
| Classe | Classe B. |
| Quantité | 5/boîte |
| Graduations | 5 ml |
| Limite d’erreur | plusmn;5 ml |
| Température max. | 80deg;C |
| Subdivision | 5 ml |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |