Learn More
Vitlab™ Éprouvette graduée de forme haute en polypropylène de classe B
Utilisez ces éprouvettes pour des applications dans l’industrie alimentaire. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène de classe B VITLAB™ sont dotées d’échelles graduées moulées dans le matériau et restent visibles après un nettoyage quotidien au lave-vaisselle. La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité.
Marque: Vitlab™ 648941
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Éprouvette très transparente
- Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle
- La structure de l’échelle est également disponible avec une impression en relief bleue
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- En raison des caractéristiques hydrophobes des éprouvettes, la quantité de liquide mesurée (In) est la même que la quantité délivrée (Ex)
Spécification
PP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Augmenté | |
1Chaque | |
Autoclavables | |
Rond | |
200 mm |
plusmn;1 ml | |
Classe B. | |
27 mm | |
1 ml | |
plusmn; 1 ml | |
Hexagonale | |
Bouteille graduée |