Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées de forme courte en polypropylène de classe B
Click to view available options
Graduations:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Éprouvette graduée en polypropylène hautement translucide
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | ± 20 ml |
| Classe | Classe B. |
| Diamètre (métrique) | 78 mm |
| Graduations | 20 ml |
| Limite d’erreur | plusmn; 20 ml |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 285 mm |
| Type | Bouteille graduée |