Learn More
BRAND™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène de classe B
Fabrication en PP. L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
37.36€ - 63.85€
Spécification
Classe | Classe B. |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Température max. | 80deg;C |
Forme | Rond |
Base Type | Hexagonale |
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11818381
|
BRAND™
41662 |
63.85€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
12075322
|
BRAND™
41648 |
37.36€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11808381
|
BRAND™
41654 |
45.90€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
- Éprouvette graduée de forme basse avec bec verseur
- En PP haute pureté
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Graduations en relief
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
Spécification
Classe B. | |
80deg;C | |
Hexagonale |
Autoclavables | |
Rond | |
Éprouvette graduée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène de classe B