Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées en polypropylène de classe B avec échelle augmentée
Code produit. 15732106
Click to view available options
Graduations:
0,2 ml
2 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Code produit. 15732106
Marque: VITLAB™ 646941
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les éprouvettes graduées en polypropylène de classe B VITLab™ avec échelle augmentée sont conçues avec une base hexagonale à crampons qui offre une grande stabilité.
  • Hautement transparent
  • Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle, étalonnage pour son volume ‘In’
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706
  • La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Matériau Polypropylène
Tolérance plusmn;0,2 ml
Certifications/Conformité ISO 6706, DIN 12681
Nb par paquet 12/boîte
Classe Classe B.
Balance Échelle augmentée et marques d’anneau aux premiers points de l’échelle
Diamètre (métrique) 15 mm
Quantité 12/boîte
Graduations 0,2 ml
Limite d’erreur plusmn;0,20 ml
Température max. 80deg;C
Forme Rond
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 145 mm
Type Bouteille graduée