Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile ambrée
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec bec verseur, traits de subdivision
- Graduation indélébile ambrée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Marron |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Hauteur (métrique) | 470 mm |
| Tolerance Metric | ±7,5 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Afficher plus |